Stampa…
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16974.06 A16974.14
A16974.06EA 32.2 EUR
A16974.06 A16974.14
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Purity: 98% CAS No.: 315-30-0 Molecular Formula: C5H5N4O Formula Weight: 136.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00599413
Formula: C₅H₄N₄O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00599413
CAS Number: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
ADR: 6.1,III