L-Lysine ethyl ester dihydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 3844-53-9
Molecular Formula: C8H18N2O2.2HCl
Formula Weight: 247.17
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 3697099
MDL No.: MFCD00039068
Formula:
C₈H₂₀Cl₂N₂O₂ Punto di fusione: ∼ 145 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039068 CAS Number: 3844-53-9 EINECS: 223-340-3 |