3-Noradamantanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16200-53-6
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 105-107°
MDL No.: MFCD00213463
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di fusione: 105…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00213463 CAS Number: 16200-53-6 |