4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 69954-66-1
Molecular Formula: HO2C(CH2)3N(CH3)2.HCl
Formula Weight: 167.64
Melting Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00012613
Formula:
C₆H₁₄ClNO₂ Punto di fusione: 153…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012613 CAS Number: 69954-66-1 |