Stampa…
Diiodofluorescein
Fornitore: Thermo Scientific
A16554.09 A16554.18
A16554.09EA 36.5 EUR
A16554.09 A16554.18
Diiodofluorescein
Diiodofluorescein
CAS No.: 31395-16-1 Molecular Formula: C20H10I2O5 Formula Weight: 584.11 Melting Point: 239-241° dec. MDL No.: MFCD00036461
Formula: C₂₀H₁₀I₂O₅
Peso molecolare: 584,11 g/mol
Punto di fusione: 239…241 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036461
CAS Number: 31395-16-1