Stampa…
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
A16537.03 A16537.06
A16537.03EA 77.8 EUR
A16537.03 A16537.06
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 98% CAS No.: 575-03-1 Molecular Formula: C10H5F3O3 Formula Weight: 230.14 Melting Point: 178-180° MDL No.: MFCD00037578
Formula: C₁₀H₅F₃O₃
Peso molecolare: 230,14 g/mol
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037578
CAS Number: 575-03-1