3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 149022-15-1
Molecular Formula: C8H9N3S.HCl.xH2O
Formula Weight: 215.71(anhy)
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 3571041
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00149370
Formula:
C₈H₉N₃S Punto di fusione: ∼ 275 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149370 CAS Number: 149022-15-1 EINECS: 238-428-7 ADR: 6.1,III |