Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 870-72-4
Molecular Formula: HOCH2SO3Na
Formula Weight: 134.09
Odour: Odourless
Melting Point: 200° dec.
MDL No.: MFCD00044664
Formula:
CH₄O₄S Punto di fusione: 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044664 CAS Number: 870-72-4 EINECS: 212-800-9 Merck Index: 14,4236 |