3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Methoxybenzoylacetonitrile
A15973.06
A15973.14
A15973.06EA
100
EUR
A15973.06
A15973.14
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Purity: 98%
CAS No.: 3672-47-7
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 743909
MDL No.: MFCD00067889
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Peso molecolare: 175,19 g/mol Punto di fusione: 125…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067889 CAS Number: 3672-47-7 |