Stampa…
Rhodium 5% on carbon, secco
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15965.03 A15965.06 A15965.14
A15965.03EA 128 EUR
A15965.03 A15965.06 A15965.14
Rhodium 5% on carbon, secco
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Molecular Formula: Rh Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Peso molecolare: 102.9 g/mol
Punto di fusione: 1960
Densità: 12.41
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,8186