Diacetone acrylamide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)acrylamide, N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide
Purity: 99%
CAS No.: 2873-97-4
Molecular Formula: CH3COCH2C(CH3)2NHCOCH=CH2
Formula Weight: 169.23
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₅NO₂ Punto di fusione: 54…56 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008788 CAS Number: 2873-97-4 EINECS: 220-713-2 Merck Index: 14,2963 |