Stampa…
meso-Erythritol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
A15813.14 A15813.22
A15813.14EA 59.7 EUR
A15813.14 A15813.22
meso-Erythritol 99%
meso-Erythritol
Purity: 99% CAS No.: 149-32-6 Molecular Formula: C4H10O4 Formula Weight: 122.12 Melting Point: 119-124° Boiling Point: 329-331° Beilstein Reference: 1719753 MDL No.: MFCD00004710
Formula: C₄H₁₀O₄
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 329…331 °C
Punto di fusione: 119…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004710
CAS Number: 149-32-6
EINECS: 205-737-3
Merck Index: 14,3675