Stampa…
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
A15737.06 A15737.14
A15737.06EA 42.4 EUR
A15737.06 A15737.14
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 54127-63-8 Molecular Formula: C6H4ClNO3 Formula Weight: 173.56 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00052950
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,55 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052950
CAS Number: 54127-63-8