Stampa…
3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Naphthalen-1-yl)acrylic acid
A15422.09 A15422.18 A15422.30
A15422.09EA 68.2 EUR
A15422.09 A15422.18 A15422.30
3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 13026-12-5 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 210-212° Beilstein Reference: 1868617 MDL No.: MFCD00014317
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014317
CAS Number: 13026-12-5
EINECS: 235-887-5