3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 6276-54-6
Molecular Formula: Cl(CH2)3NH2.HCl
Formula Weight: 130.02
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 3667451
MDL No.: MFCD00012913
Formula:
C₃H₈ClN Peso molecolare: 130.01 g/mol Punto di fusione: 147…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012913 CAS Number: 6276-54-6 EINECS: 228-474-6 |