Stampa…
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15413.06 A15413.14 A15413.22 A15413.36
A15413.06EA 44.9 EUR
A15413.06 A15413.14 A15413.22 A15413.36
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% stabilizzato
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Purity: 98% CAS No.: 81172-89-6 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5070 Boiling Point: 89-93°/7mm Beilstein Reference: 4293872 MDL No.: MFCD00010217
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 89…93 °C (7 mmHg)
Densità: 1,047
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010217
CAS Number: 81172-89-6