DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
H-DL-Dab·2HCl, H-DL-Dab.2HCl
Purity: 99%
CAS No.: 65427-54-5
Molecular Formula: C4H10N2O2.2HCl
Formula Weight: 191.06
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 4708499
MDL No.: MFCD00012910
Formula:
C₄H₁₀N₂O₂·₂HCl Punto di fusione: ∼ 198 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012910 CAS Number: 65427-54-5 EINECS: 265-774-6 |