Stampa…
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid, UBP608
A15354.06 A15354.14
A15354.06EA 96.4 EUR
A15354.06 A15354.14
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 2199-87-3 Molecular Formula: C10H5BrO4 Formula Weight: 269.05 Melting Point: 194-196° Beilstein Reference: 13960 MDL No.: MFCD00047640
Formula: C₁₀H₅BrO₄
Peso molecolare: 269,06 g/mol
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047640
CAS Number: 2199-87-3