4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
A15083.03
A15083.06
A15083.03EA
22.5
EUR
A15083.03
A15083.06
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 175136-82-0
Molecular Formula: C10H8ClFO
Formula Weight: 198.63
Refractive Index: 1.5800
Boiling Point: 115°/0.8mm
MDL No.: MFCD00051608
Formula:
C₁₀H₈ClFO Peso molecolare: 198,63 g/mol Punto di ebollizione: 115 °C (0,8 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051608 CAS Number: 175136-82-0 |