3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 38628-51-2
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 288-291°
Beilstein Reference: 3271796
MDL No.: MFCD00016560
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di fusione: 288…291 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016560 CAS Number: 38628-51-2 |