Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A15015.03 A15015.06
A15015.03EA 35.4 EUR
A15015.03 A15015.06
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1611-03-6 Molecular Formula: C16H24O3 Formula Weight: 264.37 Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD00156138
Formula: C₁₆H₂₄O₃
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156138
CAS Number: 1611-03-6