2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
A14928.06
A14928.14
A14928.22
A14928.06EA
44.8
EUR
A14928.06
A14928.14
A14928.22
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Purity: 99%
CAS No.: 7128-64-5
Molecular Formula: C26H26N2O2S
Formula Weight: 430.57
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 631803
MDL No.: MFCD00005774
Formula:
C₂₆H₂₆N₂O₂S Peso molecolare: 430,57 g/mol Punto di fusione: 200…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005774 CAS Number: 7128-64-5 EINECS: 230-426-4 |