Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2511-22-0
Molecular Formula: C16H24O3
Formula Weight: 264.37
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 2218125
MDL No.: MFCD00017253
Formula:
C₁₆H₂₄O₃ Punto di fusione: 164…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017253 CAS Number: 2511-22-0 EINECS: 219-729-2 |