5-Acetylvaleric acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 3128-07-2
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Refractive Index: 1.4490
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 138-140°/1.5mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1362931
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00051479
Formula:
C₇H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 138…140 °C (1,5 mmHg) Punto di fusione: 34…36 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051479 CAS Number: 3128-07-2 EINECS: 221-512-2 ADR: 8,III |