trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 19337-97-4
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 232-235°
Beilstein Reference: 113290
MDL No.: MFCD00006410
Formula:
C₈H₇NO₂ Punto di fusione: 232…235 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006410 CAS Number: 19337-97-4 EINECS: 214-424-0 |