Stampa…
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(p-Tolyl)butanoic acid
A14680.03 A14680.06 A14680.14
A14680.03EA 28.9 EUR
A14680.03 A14680.06 A14680.14
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
4-(p-Tolyl)butyric acid
Purity: 97% CAS No.: 4521-22-6 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 639705 MDL No.: MFCD00021786
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 55…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021786
CAS Number: 4521-22-6
EINECS: 224-848-8