Stampa…
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
A14666.06 A14666.14 A14666.22
A14666.06EA 44 EUR
A14666.06 A14666.14 A14666.22
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 97%
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 774-55-0 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: -21° Boiling Point: 119-121°/2mm Beilstein Reference: 1241458 MDL No.: MFCD00019710
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Punto di ebollizione: 119…121 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,058
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019710
CAS Number: 774-55-0
EINECS: 212-266-7