Lawesson's reagent 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 19172-47-5
Molecular Formula: C14H14O2P2S4
Formula Weight: 404.47
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 1024888
UN No.: UN3134
MDL No.: MFCD00005171
Formula:
C₁₄H₁₄O₂P₂S₄ Punto di fusione: 221…225 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005171 CAS Number: 19172-47-5 EINECS: 242-855-4 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,5391 |