5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
A14528.03
A14528.06
A14528.03EA
104
EUR
A14528.03
A14528.06
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98%
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 2107-76-8
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 298-300°
Beilstein Reference: 179133
MDL No.: MFCD00016966
Formula:
C₁₀H₈O₄ Peso molecolare: 192,17 g/mol Punto di fusione: 298…300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016966 CAS Number: 2107-76-8 EINECS: 218-289-9 |