5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
A14309.03
A14309.06
A14309.03EA
97.8
EUR
A14309.03
A14309.06
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 19462-98-7
Molecular Formula: C7H4Cl2N2S
Formula Weight: 219.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 350° dec.
MDL No.: MFCD00052398
Formula:
C₇H₄Cl₂N₂S Peso molecolare: 219,09 g/mol Punto di fusione: ∼ 350 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052398 CAS Number: 19462-98-7 |