Stampa…
2,6-Lutidine-N-oxide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
A14299.09 A14299.18 A14299.30
A14299.09EA 48 EUR
A14299.09 A14299.18 A14299.30
2,6-Lutidine-N-oxide 98%
2,6-Lutidine-N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 1073-23-0 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Refractive Index: 1.5685 Boiling Point: 108-111°/10mm Beilstein Reference: 110551 MDL No.: MFCD00039715
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,16 g/mol
Punto di ebollizione: 108…111 °C (10 mmHg)
Densità: 1,102
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039715
CAS Number: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1