2-Phenyl-2-butenal mixture E/Z 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A14185.06
A14185.14
A14185.06EA
44.1
EUR
A14185.06
A14185.14
2-Phenyl-2-butenal mixture E/Z 97%
2-Phenyl-2-butenal
Purity: 97%
CAS No.: 4411-89-6
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Refractive Index: 1.5610
Boiling Point: 115°/15mm
MDL No.: MFCD00053158
Formula:
C₁₀H₁₀O Peso molecolare: 146,19 g/mol Punto di ebollizione: 115 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053158 CAS Number: 4411-89-6 EINECS: 224-567-0 |