4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
Purity: 95%
CAS No.: 350-40-3
Molecular Formula: C9H9F
Formula Weight: 136.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 2039696
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00042297
Formula:
C₉H₉F Punto di ebollizione: 183 °C Densità: 1,009 Flash Pt: 53 °C (127 °F) |
MDL Number:
MFCD00042297 CAS Number: 350-40-3 EINECS: 206-501-2 ADR: 3,III |