(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 108448-77-7
Molecular Formula: C10H17NO2S
Formula Weight: 215.32
Melting Point: 179-186°
Beilstein Reference: 4675755
Optical Rotation: +33° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00151762
Formula:
C₁₀H₁₇NO₂S Punto di fusione: 179…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151762 CAS Number: 108448-77-7 |