Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Benzothiophene 1,1-Dioxide
A14063.06
A14063.14
A14063.06EA
120
EUR
A14063.06
A14063.14
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide 98%
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Purity: 98%
CAS No.: 825-44-5
Molecular Formula: C8H6O2S
Formula Weight: 166.20
Melting Point: 137-138°
Beilstein Reference: 116442
MDL No.: MFCD00052178
Formula:
C₈H₆O₂S Peso molecolare: 166,20 g/mol Punto di fusione: 137…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052178 CAS Number: 825-44-5 EINECS: 212-544-8 |