Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2605-67-6
Molecular Formula: CH3O2CCH=P(C6H5)3
Formula Weight: 334.36
Melting Point: 165-169°
Beilstein Reference: 618430
MDL No.: MFCD00008455
Formula:
C₂₁H₁₉O₂P Punto di fusione: 165…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008455 CAS Number: 2605-67-6 EINECS: 220-018-4 |