4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 530-56-3
Molecular Formula: C9H12O4
Formula Weight: 184.19
Melting Point: 129-132°
Beilstein Reference: 1873975
MDL No.: MFCD00016871
Formula:
C₉H₁₂O₄ Punto di fusione: 129…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016871 CAS Number: 530-56-3 EINECS: 208-485-2 |