Crotonoyl chloride 90% remainder mainly cis-isomer, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 625-35-4
Molecular Formula: C4H5ClO
Formula Weight: 104.54
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Acrid
Boiling Point: 121-123°
Beilstein Reference: 506118
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00000734
Formula:
C₄H₅ClO Punto di ebollizione: 121…123 °C Densità: 1,091 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000734 CAS Number: 625-35-4 EINECS: 210-889-9 UN: 2920 ADR: 8,II |