Stampa…
2-Phenylpropionitrile 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-Methylphenylacetonitrile
A13636.09 A13636.14
A13636.09EA 53.7 EUR
A13636.09 A13636.14
2-Phenylpropionitrile 96%
2-Phenylpropionitrile
Purity: 97% CAS No.: 1823-91-2 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5106 Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 774576 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00001871
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 230…232 °C
Densità: 0,985
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001871
CAS Number: 1823-91-2
EINECS: 217-354-9
ADR: 6.1,III