Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 155377-19-8
Molecular Formula: C7H7F3N2O2
Formula Weight: 208.14
Melting Point: 142-146°
MDL No.: MFCD00052083
Formula:
C₇H₇F₃N₂O₂ Punto di fusione: 142…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052083 CAS Number: 155377-19-8 |