Ammonium zinc sulphate hydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 77998-33-5
Molecular Formula: (NH4)2Zn(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 293.57(anhy)
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00156122
Formula:
(NH₄)₂Zn(SO₄)₂·xH₂O Densità: 1,931 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156122 CAS Number: 77998-33-5 ADR: 9,III |