Stampa…
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis-MSB, 1,4-Di(2-methylstyryl)benzene, 1-Methyl-2-(2-(4-[2-(2-methylphenyl)ethenyl]phenyl)ethenyl)benzene, p-Bis(o-Methylstyryl) Benzene
A13534.06 A13534.14
A13534.06EA 50.1 EUR
A13534.06 A13534.14
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene 99%
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Purity: 99% CAS No.: 13280-61-0 Molecular Formula: C24H22 Formula Weight: 310.44 Odour: Odourless Melting Point: 179-184° Beilstein Reference: 2375845 MDL No.: MFCD00008529
Formula: C₂₄H₂₂
Peso molecolare: 310,44 g/mol
Punto di fusione: 179…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008529
CAS Number: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5