Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-(methylamino)benzoate
A13460.06
A13460.14
A13460.06EA
64.3
EUR
A13460.06
A13460.14
Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 18358-63-9
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 92-97°
Beilstein Reference: 2803327
MDL No.: MFCD00017198
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165,19 g/mol Punto di fusione: 92…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017198 CAS Number: 18358-63-9 |