4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A13362.22
A13362.06
A13362.14
A13362.22EA
176
EUR
A13362.22
A13362.06
A13362.14
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 98-71-5
Molecular Formula: C6H8N2O3S.xH2O
Formula Weight: 188.20(anhy)
Melting Point: ca 286° dec.
Beilstein Reference: 514779
MDL No.: MFCD00025097
Formula:
C₆H₈N₂O₃S·xH₂O Peso molecolare: 188,20 g/mol (anhy) Punto di fusione: ∼ 286 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025097 CAS Number: 98-71-5 EINECS: 202-694-2 Merck Index: 14,4773 |