N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 21715-90-2
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 13540
MDL No.: MFCD00065691
Formula:
C₉H₉NO₃ Punto di fusione: 166…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167583 CAS Number: 21715-90-2 EINECS: 244-538-6 |