1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 85233-19-8
Molecular Formula: C22H24N2O10
Formula Weight: 476.44
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 174° dec.
MDL No.: MFCD00036255
Formula:
C₂₂H₂₄N₂O₁₀ Punto di fusione: ∼ 174 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00036255 CAS Number: 85233-19-8 Merck Index: 14,957 |