Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 37619-24-2
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 116477
MDL No.: MFCD00052747
Formula:
C₇H₉NO₂ Punto di ebollizione: 96…98 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052747 CAS Number: 37619-24-2 |