3-(2-Furyl)acrolein 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(Furan-2-yl)acrylaldehyde, 3-(2-Furyl)propenal
Purity: 99%
CAS No.: 623-30-3
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 99°(210°F)
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 95°/5mm
Beilstein Reference: 107570
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD00003256
Formula:
C₇H₆O₂ Punto di ebollizione: 95 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 49…52 °C Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003256 CAS Number: 623-30-3 EINECS: 210-785-3 UN: 1759 ADR: 8,III |