4-Acetoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15486-19-8
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Odour: Odourless
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 2645987
MDL No.: MFCD00016847
Formula:
C₁₁H₁₀O₄ Punto di fusione: 205…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016847 CAS Number: 15486-19-8 EINECS: 239-512-6 |