Stampa…
Procion blue H-5R
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12719.14 A12719.22
A12719.14EA 35.9 EUR
A12719.14 A12719.22
Procion blue H-5R
Procion blue H-5R
CAS No.: 12236-84-9 MDL No.: MFCD00070851
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070851
CAS Number: 12236-84-9